Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs simples de colonnes HPLC SLIPFREE™
Code produit 10192922 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Col long simple
Connecteur simple
simple flexible
Diamètre (impériale) interne:
0,005 in
Longueur (métrique):
6 cm
10 cm
15cm
28cm
40cm
À utiliser avec (équipement):
Colonne microbore / petit diamètre
Colonne à micro-alésage / petit diamètre
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (impériale) interne Longueur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10192922 Connecteur simple 0,005 in 6 cm Colonne microbore / petit diamètre 1 pièce
10359993 simple flexible 0,005 in 15cm Colonne à micro-alésage / petit diamètre 1 pièce
10716924 simple flexible 0,005 in 28cm Colonne à micro-alésage / petit diamètre 1 pièce
10533944 simple flexible 0,005 in 40cm Colonne à micro-alésage / petit diamètre 1 pièce
10321265 Col long simple 0,005 in 10 cm Colonne à micro-alésage / petit diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10192922 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    503.00€ / 1 pièces
    Économisez 32.00€
    5% de réduction
En stock
Garantissez des connexions de colonne sans fuite et sans vide et optimisez les performances LC grâce aux connecteurs de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ à réglage automatique universels.
Garantissez d’excellentes connexions de colonnes et des performances HPLC optimales avec les connecteurs simples de colonnes HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatibles avec tous les raccords d’extrémité de colonne, ces connecteurs universels à réglage automatique offrent des connexions de colonne sans fuite et sans vide. Les connexions à serrage manuel jusqu’à 10 000 psi garantissent la simplicité d’utilisation. Ils conviennent parfaitement aux colonnes de fluides supercritiques (SFC). Les connecteurs SLIPFREE sont disponibles dans une variété de configurations et de conceptions pour une large gamme d’applications.
Connexions sans fuite et sans vide
  • Pousse la tubulure et la ferrule dans le raccord d’extrémité
  • S’ajuste automatiquement pour s’adapter à chaque nouvelle connexion de colonne
  • Connexion étanche jusqu’à 10 000 psi
Flexible
  • Convient à toutes les marques de colonnes
  • Disponible en configuration simple et double
  • Disponibles dans une gamme de diamètres internes adaptés à plusieurs applications
  • Modèles à col long et à col PEEK disponibles pour des applications spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Connecteur simple
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Description unique; 0,005 po x 6cm ID
À utiliser avec (équipement) Colonne microbore / petit diamètre
Longueur (métrique) 6 cm