Learn More
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI
Description
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade est un milieu de monteur liquide à base de glycérol appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lame de microscope. Le milieu de monteur ProLong™ Diamond est conçu pour assurer une protection inégalée contre les atténuations sur l’ensemble du spectre visuel et IR. Vous pouvez utiliser le milieu de monteur ProLong™ Diamond avec presque tous les colorants ou protéines fluorescents (par ex., GFP, RFP, mCherry) afin d’obtenir le signal le plus lumineux et le fond le plus ténu possibles.
Caractéristiques du milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant :
Protection des colorants et des protéines fluorescents contre la décoloration et l’atténuation sur l’ensemble du spectre visible et IR
Liquide prêt à l’emploi qui ne se guérit pas ; les échantillons peuvent être visualisés immédiatement
Idéal pour l’Alexa Fluor™ et les colorants traditionnels tels que FITC et Cy™3, et les protéines fluorescentes telles que GFP, RFP et mCherry
Maintient le signal de fluorescence : faible à aucune extinction
En savoir plus sur les™ monteurs antifade SlowFadfe.
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant se présente sous un format prémélangé et prêt à l’emploi, dans un flacon compte-gouttes, avec ou sans DAPI. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le monteur de diamant SlowFade™ est un monteur non durcissant qui forme un chemin optique presque parfait (1,42 RI). Lorsque les bords des lamelles sont scellés avec un produit d'étanchéité à lamelles approprié, les échantillons peuvent être stockés pendant des jours à des semaines. Si le stockage à long terme est souhaité avec un indice de réfraction (RI) plus proche de l'huile d'immersion, il est recommandé d'utiliser le monteur d'antifade ProLong™ Diamond. Avec les propriétés non nécessaires au durcissement du™ monteur Diamond SlowFade, les échantillons peuvent être évalués et imagés juste après l'étiquetage.
Bénéficiez d'une protection par photoblanchiment sur l'ensemble des spectres visibles et IR
Aucune matière qui soit des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes que vous utilisez,™ le monteur de diamant SlowFade vous aide à fournir la meilleure protection contre le photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor™, FITC, TRTC, rouge Texas™, Cy™3, et Cy™5. Le milieu de monteur ProLong™ Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
Signaux stables pendant l'imagerie et pour l'affichage immédiat
Le monteur de diamant SlowFade™ est l'option idéale pour l'analyse des échantillons juste après l'étiquetage. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser ; il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Un produit d'étanchéité à glissière peut être utilisé pour conserver les lames pendant des jours ou des semaines. Si un archivage plus long est souhaité, le monteur de diamant SlowFade™ peut être lavé avec PBS, et les échantillons sont replacés avec le monteur d'antifade ProLong™ Diamond.
Obtenez un excellent indice de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d'imagerie haute résolution modernes, la comparaison de l'indice de réfraction (RI) est essentielle. ™ Le monteur diamant SlowFade possède un RI de 1,42 , qui est beaucoup plus proche de l'RI des cellules ou des tissus. Pour les échantillons épais, il peut être essentiel d'utiliser la montagne SlowFade™ afin d'obtenir des images haute résolution.
Caractéristiques du milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant :
En savoir plus sur les™ monteurs antifade SlowFadfe.
Le milieu de monteur anti-atténuation ProLong™ Diamond Antifade Mountant se présente sous un format prémélangé et prêt à l’emploi, dans un flacon compte-gouttes, avec ou sans DAPI. Il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images. Le monteur de diamant SlowFade™ est un monteur non durcissant qui forme un chemin optique presque parfait (1,42 RI). Lorsque les bords des lamelles sont scellés avec un produit d'étanchéité à lamelles approprié, les échantillons peuvent être stockés pendant des jours à des semaines. Si le stockage à long terme est souhaité avec un indice de réfraction (RI) plus proche de l'huile d'immersion, il est recommandé d'utiliser le monteur d'antifade ProLong™ Diamond. Avec les propriétés non nécessaires au durcissement du™ monteur Diamond SlowFade, les échantillons peuvent être évalués et imagés juste après l'étiquetage.
Bénéficiez d'une protection par photoblanchiment sur l'ensemble des spectres visibles et IR
Aucune matière qui soit des colorants fluorescents ou des protéines fluorescentes que vous utilisez,™ le monteur de diamant SlowFade vous aide à fournir la meilleure protection contre le photoblanchiment. Il affiche les meilleures performances de sa catégorie avec un vaste éventail de colorants fluorescents, notamment Alexa Fluor™, FITC, TRTC, rouge Texas™, Cy™3, et Cy™5. Le milieu de monteur ProLong™ Diamond n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
Signaux stables pendant l'imagerie et pour l'affichage immédiat
Le monteur de diamant SlowFade™ est l'option idéale pour l'analyse des échantillons juste après l'étiquetage. Il constitue également la solution idéale pour préserver lʼintensité du signal pendant les sessions dʼimagerie prolongées, par exemple lʼanalyse répétée dans des conditions dʼéclairage confocal à balayage laser, ou avec une microscopie super résolution. Il est facile à utiliser ; il vous suffit d’éliminer l’excédent d’eau de l’échantillon coloré et de le monter. Un produit d'étanchéité à glissière peut être utilisé pour conserver les lames pendant des jours ou des semaines. Si un archivage plus long est souhaité, le monteur de diamant SlowFade™ peut être lavé avec PBS, et les échantillons sont replacés avec le monteur d'antifade ProLong™ Diamond.
Obtenez un excellent indice de réfraction pour les images Crisp
Pour les applications d'imagerie haute résolution modernes, la comparaison de l'indice de réfraction (RI) est essentielle. ™ Le monteur diamant SlowFade possède un RI de 1,42 , qui est beaucoup plus proche de l'RI des cellules ou des tissus. Pour les échantillons épais, il peut être essentiel d'utiliser la montagne SlowFade™ afin d'obtenir des images haute résolution.
Specifications
Specifications
| Quantité | 5 x 2 mL |
| Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
| Contenu et stockage | Contient 5 flacons compte-gouttes contenant chacun 2 ml de réactif. • Stocker à 2-8°C ou congeler à -5 à -30°C. • Conserver à l’abri de la lumière. •Stable pendant au moins 6 mois après réception. |
| Gamme de produits | SlowFade |
| Type de réactif | Solution de montage, solution anti-décoloration |
| Volume (métrique) | 2 mL |