Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre Soft-Set SlowFade™
Code produit 16761342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
Conditionnement:
2mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16761342 2 mL 2mL
17137678 2 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16761342 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S36917
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade est un milieu de montage non durcissant, à base de glycérol, prêt à l’emploi, appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
  • Un milieu de montage à base de glycérol prêt-à-l’emploi et non durcissant appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lames de microscope
  • Formulé pour avoir un indice de réfraction de 1,52 pour des images plus nettes, et composants anti-atténuation pour résister au photoblanchiment
  • Images nettes et lumineuses avec presque n’importe quel fluorophore et microscope à champ large, confocal ou à super-résolution, à des profondeurs focales de 0 à 500 µm
  • Le milieu de montage n’est pas durcissant, des images des cellules peuvent être prises immédiatement après le montage, sans aucun des effets indésirables sur la morphologie cellulaire qu’un milieu de montage durcissant pourrait causer
  • Il est livré prêt à l’emploi – il suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images
  • Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI
  • Le milieu de montage anti-atténuation en verre Prolong est recommandé si un milieu de montage à durcissement ferme est nécessaire, avec également un indice de réfraction de 1,52 pour un stockage de lames pendant des années
Caractéristiques du milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade :
  • Milieu de montage anti-atténuation prêt à l’emploi, à base de glycérol et non durcissant
  • Indice de réfraction de 1,52, avec des aberrations sphériques minimisées
  • Résolution axiale jusqu’à trois fois supérieures par rapport à un milieu de montage standard
  • Clarification optique des tissus visibles, même dans des coupes d’une épaisseur allant jusqu’à 1 mm
  • Images nettes et lumineuses à n’importe quelle profondeur focale de 0 à 500 µm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 mL
Type de produit Milieu de montage anti-atténuation
Contenu et stockage Contient 1 flacon compte-gouttes contenant 2 ml de réactif
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits SlowFade
Type de réactif Solution anti-décoloration
Volume (métrique) 2 mL