Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation en verre Soft-Set SlowFade™
Code produit 17137678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
Conditionnement:
2mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17137678 2 mL 5 pièces
16761342 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17137678 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S369175X2ML
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade est un milieu de montage non durcissant, à base de glycérol, prêt à l’emploi, appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence présents sur les lames de microscope.
  • Le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Diamond Antifade Mountant est un milieu de montage liquide à base de glycérol prêt-à-l'emploi et sans traitement, appliqué directement sur les échantillons de tissus ou de cellules marqués par fluorescence sur lames de microscope. Il est formulé pour avoir un indice de réfraction de 1,52 pour des images plus nettes et des composants anti-atténuation pour résister au photoblanchiment.
  • Vous obtenez alors des images nettes et lumineuses avec presque n’importe quel fluorophore, avec des microscopes à champ large, confocal ou à super-résolution, à des profondeurs focales de 0 – 500 µm.
  • Comme le monteur anti-atténuation en verre SlowFade n’est pas durcissant, les cellules peuvent être imagées immédiatement après le monteur, sans aucun des effets indésirables sur la morphologie cellulaire qu’un monteur durcissant pourrait causer. Il est livré prêt à l’emploi—il suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Il est disponible avec ou sans colorant nucléaire DAPI.
  • En cas de durcissement, un milieu de montage à jeu dur est nécessaire, également avec un indice de réfraction de 1,52, stockage de lames de plusieurs années, alors le milieu de montage anti-atténuation en verre Prolong est recommandé.
  • Milieu de montage anti-atténuation prêt à l’emploi, à base de glycérol et non durcissant
  • Indice de réfraction de 1,52, avec des aberrations sphériques minimisées
  • Résolution axiale jusqu’à trois fois supérieures par rapport au milieu de montage standard
  • Clarification optique des tissus visibles, même dans des coupes d’une épaisseur maximale de 1 mm
  • Images nettes et lumineuses à n’importe quelle profondeur focale de 0 à 500 µm
  • Le milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade présente un indice de réfraction de 1,52 (similaire aux lamelles en verre), avec une protection supérieure contre le photoblanchiment. Il est compatible avec l'optique de microscope à huile d’immersion d’huile et à immersion d’huile, permettant un trajet de lumière sans réfraction et une aberration sphérique minimisée, ce qui améliore la résolution axiale trois fois (à une profondeur focale de 150 µm), mesurée par la fonction de diffusion ponctuelle.
  • Lorsque des sections de tissu d’une épaisseur de 1 mm sont montées, il y a un dégagement visible des tissus optiques, permettant une imagerie 3D profonde. Pour l’imagerie 3D d’organes entiers (jusqu’à 10 mm), veuillez consulter la rubrique Élimination des réactifs pour la culture cellulaire et les tissus d’imagerie 3D.
  • Le milieu de montage anti-atténuation en verre SlowFade assure une très bonne protection contre le photoblanchiment, et ce, quels que soient la protéine ou le colorant fluorescent utilisé. Il a été démontré qu’il offre les meilleures performances de sa catégorie grâce à un large éventail de colorants fluorescents, notamment les colorants Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 et Cy5, ainsi que des protéines fluorescentes, y compris GFP, RFP et mCherry.
  • Le milieu de montage en verre SlowFade n’absorbe pas les fluorophores et vous aide à obtenir des images haute résolution de la meilleure qualité à des fins de publication grâce à sa capacité à fournir un signal plus lumineux sans aucun fond.
  • La plupart des techniques de clarification des tissus développent ou rétrécissent les échantillons, ce qui entraîne des artefacts dans la morphologie des échantillons. Le monteur antifade en verre SlowFade n’est pas durcissant et ne provoque pas d’expansion ou de contraction des échantillons, que nous avons vérifiés à l’aide de sphéroïdes Hela et de coupes cérébrales de rat. Cette caractéristique permet l’imagerie 3D de la morphologie véritablement native des échantillons. Les échantillons sont disponibles pour l’imagerie immédiatement après le montage et les lames correctement scellées peuvent être stockées pendant des semaines ou des mois pour être excellentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 x 2 mL
Type de produit Milieu de montage anti-atténuation
Contenu et stockage Contient 5 flacons compte-gouttes comprenant chacun 2 ml de réactifs
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits SlowFade
Type de réactif Solution anti-atténuation
Volume (métrique) 2 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)ace tamido]-2,4,6-triiodo-N,N'-bis( 2,3-dihydroxypropyl)isophthal amide, g