Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Gold
Code produit 11590676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
5 x 2 ml
Conditionnement:
10mL
2mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590676 10 mL 10mL
11500686 5 x 2 ml -
15315657 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11590676 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S36936
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protection des colorants fluorescents contre la décoloration (photoblanchiment) lors d’expériences de microscopie par fluorescence
Milieu de montage liquide à base de glycérol appliqué directement sur des échantillons de cellules ou de tissus marqués par fluorescence sur des lames de microscope, le milieu de montage anti-atténuation SlowFade Gold ne nécessite aucun mélange ni durcissement, ce qui le rend idéal pour une visualisation immédiate de l’échantillon. Prêt à l’emploi—il vous suffit dʼappliquer une goutte sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle et de prendre des images. Pour une protection supérieure des protéines et des colorants fluorescents contre lʼatténuation, il est recommandé dʼutiliser le milieu de montage anti-atténuation SlowFade™ Diamond. Disponible avec ou sans coloration nucléaire DAPI.
  • Protège les colorants contre lʼatténuation pendant lʼimagerie
  • Liquide prêt à l’emploi, idéal pour une visualisation immédiate des échantillons
  • Les échantillons montés sont stables pendant plusieurs semaines
  • Préserve la puissance du signal—, peu ou pas dʼabsorption
  • Idéal pour les colorants Alexa Fluor™
  • Bénéficiez dʼune protection contre le photoblanchiment sans absorption
  • Affichage immédiat avec protection maximale du signal
  • Résolution améliorée dans les sections épaisses
Déconseillé pour le montage d’échantillons contenant des protéines fluorescentes, telles que la GFP
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de la décoloration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le stockage à température ambiante est recommandé, mais il peut également être conservé congelé (-5 à -30°C). Conserver à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope
Gamme de produits SlowFade
Type de produit Milieu de montage anti-atténuation
Quantité 10 mL
Type de solution Solution anti-atténuation
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide