Learn More
Whirl-Pak™ Boue Judge™ Unité complète et composants
Code produit 12654287 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Sludge Judge : section inférieure
Unité complète Sludge Judge
Comprend:
Partie inférieure
Toutes les parties
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend unitSize
12654287 Sludge Judge : section inférieure Partie inférieure 1 pièce
11725129 Unité complète Sludge Judge Toutes les parties 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12654287 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur 20699979
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué à partir de tubes en plastique rigide de trois longueurs de 5 pieds. (1,53 m) sections, cette unité et les sections de remplacement complémentaires offrent une résistance maximale pour l'échantillonnage de liquides sur de longues distances.
  • Boue Judge™ est conçu pour effectuer des mesures précises des matières solides décantables, à 5 % ou moins, dans divers liquides, à n'importe quelle profondeur.
  • Idéal pour les stations d'épuration, les usines chimiques et les installations de transformation alimentaire.
  • L'unité contient environ 3 oz par pied (89 mL par 0,31 m).
  • Disponible en 5 pieds. (1,53 m) sections de 0,75 in Tuyau en plastique (1,90 cm) avec raccords à vis.
  • La partie supérieure comprend une corde en nylon pour relever et abaisser l’échantillonneur. Les sections individuelles peuvent être combinées selon les besoins pour atteindre la longueur requise.
  • Ne pas utiliser dans des liquides à une température supérieure °à 165 °F (74 °C).
  • Non autoclavables
  • Utilisation :
    • 1. Abaisser lentement la boue Judge™ jusqu'au fond du réservoir. Le flotteur s'ouvre, permettant aux matériaux de s'écouler. Une fois le fond atteint et le tuyau rempli jusqu'au niveau de la surface, tirez légèrement sur la corde pendant que l'unité est remontée. Ceci permet de régler le clapet anti-retour en piégeant le mélange à l’intérieur.
    • 2. Lorsque l'unité a été retirée du liquide, la quantité de solides dans l'échantillon peut être lue à l'aide du pied. (0,31 m) incréments marqués sur les sections de tuyau. Pour libérer le matériau de l’unité, pressez l’axe qui s’étend de la section inférieure contre une surface dure. Ceci ouvre le clapet anti-retour pour évacuer l’échantillon.
  • Des pièces de rechange pour les parties supérieure, centrale et inférieure sont disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Volume (métrique) 89 mL/ft.
À utiliser avec (application) Sludge Judge
À utiliser avec (équipement) Sludge Judge
Graduée Oui
Comprend Partie inférieure
Type Sludge Judge : section inférieure
Volume (impérial) 3 oz/pi
Longueur (impériale) 5 pieds
Longueur (métrique) 1,53 m
Modèle C09250