Learn More
Whirl-Pak™ Juge des boues II™ Composants
Code produit 15362694 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Extension
Comprend:
Partie centrale
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Conditionnement
15362694 Extension Partie centrale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15362694 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur 0546532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    109.52€ / 1 pièces
    Économisez 7.48€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Pièces de rechange séparées pour la section d'extension du Sludge Judge II.
Pièces de rechange pour boues Judge™ II. Unité d'échantillonnage complète disponible sous la référence B01355
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Volume (métrique) 177 mL/ft.
À utiliser avec (application) Sludge Judge II
À utiliser avec (équipement) Sludge Judge II
Graduée Oui
Comprend Partie centrale
Type Extension
Longueur (impériale) 5 pieds
Longueur (métrique) 1,53 m
Diamètre (impériale) externe 1,25 in
Diamètre (métrique) externe 3.18 cm
Modèle B01357