Learn More
SLV-2436, MedChemExpress
Code produit 16494568
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494568 10 mg
16457287 5 mg
16425426 100 mg
16410877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 16494568 Supplier Medchem Express Supplier No. HY112113
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
SLV-2436 is a highly potent and ATP-competitive inhibitor of MNK1 and MNK2 with IC50s of 10.8 nM and 5.4 nM, respectively.
Specifications
Nom chimique ou matériau SLV-2436
Forme physique Solid
CAS 2095704-43-9
Couleur Marron
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15ClN4O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme SEL201-88 SEL-201
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.06 mM)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC3=C(C=C2)C(N)=NN3)=CN1CC4=CC=CC(Cl)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 350.8
Poids de la formule 350.8
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research