Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 100
Code produit 11710785 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Pour une réduction de taille sans métaux lourds
Pour une réduction de taille standard
Alimentation électrique:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Alimentation électrique Conditionnement
11710785 Pour une réduction de taille sans métaux lourds 400 V, 50 Hz 1 pièce
15156846 Pour une réduction de taille sans métaux lourds 220/230 V, 50/60 Hz 1 pièce
10649710 Pour une réduction de taille standard 400 V, 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11710785 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.727.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9044.57€
    7392.42€ / 1 pièces
    Économisez 1652.15€
    18% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Spécification
Type de produit Broyeur à couteaux
Certifications/Conformité Certification CE
Description Broyeur de coupe, 1 675 x 582 x 700 mm (H x l x P), 3∼ 400 V, 50 Hz, modèle SM 100, 1, vitesse 500 min-1, rotor de 129,5 mm de diamètre, connexion électrique triphasée, puissance d’entraînement de 1,5 kW, entraînement de moteur triphasé, IP 54, taille d’aliments <60 x 80 mm, rotor à section parallèle / rotor à 6 disques, pour le broyage sans contamination par les métaux lourds
Dimensions (L x l x H) 700 x 582 x 1675 mm
Alimentation électrique 400 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Pour une réduction de taille sans métaux lourds
Hauteur (métrique) 1675 mm
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 700 mm
Modèle SM 100
Phase Moteur triphasé
Tension 400 V
Poids (métrique) ∼73 kg
Largeur (métrique) 582 mm
Fréquence 50 Hz