Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 200
Code produit 11710775 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes
Broyage sans contamination aux métaux lourds
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11710775 Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes 1 pièce
11700785 Broyage sans contamination aux métaux lourds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11710775 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.728.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16863.00€
    14588.24€ / 1 pièces
    Économisez 2274.76€
    13% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Spécification
Type de produit Broyeur à couteaux
Certifications/Conformité Certification CE
Description Broyeur de coupe, 1 675 x 576 x 760 mm (H x l x P), acier inoxydable, 3/N∼ 400 V, 50 Hz, modèle SM 200, 1, vitesse 500 min-1, rotor de 129,5 mm de diamètre, connexion électrique triphasée, puissance d’entraînement de 2,2 kW, entraînement de moteur triphasé, IP 54, taille d’aliments < 60 x 80 mm, rotor à section parallèle / rotor à 6 disques
Dimensions (L x l x H) 760 x 576 x 1675 mm
Alimentation électrique 400 V, 50 Hz
À utiliser avec (application) Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes
Hauteur (métrique) 1675 mm
Indice IP IP54
Longueur (métrique) 760 mm
Modèle SM 200
Phase Moteur triphasé
Tension 400 V
Largeur (métrique) 576 mm
Fréquence 50 Hz