Learn More
Edmund Buhler Agitateur universel SM 30 B
Code produit 10685281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
15 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10685281 15 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10685281 Fournisseur Edmund Buhler Code fournisseur 6103 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3526.23€
    3168.00€ / 1 pièces
    Économisez 358.23€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur universel de laboratoire parfaitement adapté aux charges élevées jusqu’à 30 kg et au mélange de milieux difficiles.
  • Agitateur de laboratoire SM 30 B avec mouvement d’agitation horizontal
  • Course de 30 mm et vitesse d’agitation de 15 – 300 tr/min
  • Convient aux charges élevées jusqu’à 30 kg et au mélange de milieux difficiles
  • Le large choix de systèmes de rack garantit une fixation optimale des différents récipients
  • Dispositif de base avec plaque d’agitation et tapis en caoutchouc, sans système de rack
Spécification
Vitesse de rotation 15 à 300 tr/min
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz, 20 W
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Type de produit Agitateur à mouvement de va-et-vient avec plateforme
Profondeur (métrique) 610 mm
Dimensions (L x l) de la plateforme 560 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 610 x 680 x 160 mm
Longueur (métrique) de la course 30 mm
Type de contrôleur Analogique
Modèle SM 30 B
Plage d’humidité Jusqu’à ∼85 %
Type de plateforme Oscillant (horizontal)
Plage de durée 0 à 120 min ou en continu