Learn More
RETSCH Broyeurs à couteaux modèle SM 300
Code produit 11790745 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes
Broyage sans contamination aux métaux lourds
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11790745 Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes 1 pièce
11914222 Broyage sans contamination aux métaux lourds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11790745 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 20.729.0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24765.00€
    18307.03€ / 1 pièces
    Économisez 6457.97€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Spécification
Type de produit Broyeur à couteaux
Certifications/Conformité Certification CE
Dimensions (L x l x H) 750 x 576 x 1677 mm
Alimentation électrique 220/230 V, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Broyage de mélanges de produits mous, moyennement durs, élastiques, fibreux et hétérogènes
Hauteur (métrique) 1677 mm
Indice IP IP20
Longueur (métrique) 750 mm
Matériau Acier inoxydable
Modèle SM 300
Phase Câble d’alimentation monophasé
Tension 220/230 V
Largeur (métrique) 576 mm
Fréquence 50/60 Hz