Description
Broyeur à couteaux SM
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM300
• Vitesse ajustable de 700 à 3000 t/min pour s'adapter parfaitement à l'application
• A compléter par rotor, tamis et entonnoir
• Moteur à volant d'inertie additionnel, puissance 3 kW
• Broyeur à couteaux SM300
• Inclus Collecteur 5L et statif à roulettes.
• Pour déchets ménagers ou industriels, textiles, cuirs, plastiques, cartons, os, grains, bois, combustibles secondaires..
• Grande facilité de nettoyage
• Carter aluminium, rotor et tamis acier inox
• Efficacité de coupe renforcée par des contre couteaux double
• Porte avec système de fermeture rapide et sécurité anti-ouverture pendant le fonctionnement
• Ouverture du carter pour accès total à la chambre de broyage, tamis et rotor se démontent sans outils pour un nettoyage facile et rapide
• Applications avec rotor 18 lames optionnel
• Pour substances fibreuses ou élastiques, la première des lames du couteau saisit le produit, les suivantes le coupent
• Les produits élastiques sont immobilisés puis découpés et ne risquent donc pas de bloquer le rotor
• Broyeur à couteaux SM300
• Vitesse ajustable de 700 à 3000 t/min pour s'adapter parfaitement à l'application
• A compléter par rotor, tamis et entonnoir
• Moteur à volant d'inertie additionnel, puissance 3 kW
• Broyeur à couteaux SM300
• Inclus Collecteur 5L et statif à roulettes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Broyeur à couteaux |
| Certifications/Conformité | Certification CE |
| Description | Broyeur de coupe, 1 677 x 576 x 750 mm (H x l x P), 220/230 V, 50/60 Hz, modèle SM 300, vitesse 700 à 3 000 min-1, rotor de 129,5 mm de diamètre, connexion électrique monophasée, puissance d’entraînement du volant de 3 kW, IP 20, avec convertisseur de fréquence pour vitesse variable, pour un broyage sans contamination par des métaux lourds |
| Dimensions (L x l x H) | 750 x 576 x 1677 mm |
| Alimentation électrique | 220/230 V, 50/60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Broyage sans contamination aux métaux lourds |
| Hauteur (métrique) | 1677 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Indice IP | IP20 |
| Longueur (métrique) | 750 mm |
| Afficher plus |