Learn More
Thermo Scientific Pierce™ Pierce™ SM(PEG)12, format No-Weigh™
Code produit 15981130 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 mg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15981130 10 x 1 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15981130 Fournisseur Thermo Scientific Pierce™ Code fournisseur A35398
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ Pierce™ SM(PEG)12 est un réticulateur hétéro-bifunctionnel avec des groupes ester N-hydroxysuccinimide (NHS) et maléimide qui permettent la conjugaison covalente de molécules contenant de l’amine et du sulfhydryle.
Les produits Thermo Scientific No-Weigh sont des réactifs spéciaux fournis dans un format pré-aliquoté. L’emballage pré-pesé permet d’éviter la perte de réactivité et la contamination des réactifs au fil du temps en minimisant les ouvertures et fermetures répétitives du flacon. Ce format permet l’utilisation d’un flacon de réactif frais à chaque fois, éliminant ainsi les tracas liés à la pesée de petites quantités de réactifs et réduisant les préoccupations quant à la stabilité des réactifs.
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif envers : groupes amino et sulfhydryle
  • Protéines ou peptides de réticulation irréversible par bras espaceurs en polyéthylèneglycol (PEG) flexibles
  • Les bras espaceurs en PEG contribuent à maintenir la solubilité du conjugué
  • Composé pur avec structure définie et poids moléculaire, garantissant des effets reproductibles de modification des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Idéal pour réaliser des conjugaisons de protéines contrôlées en deux étapes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description BS(PEG)5
Poids moléculaire 532,5
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 53,4 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Long (> 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 10 x 1 mg
Solubilité Eau
Format Étalon, à usage unique
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur