Learn More
Motic™ Microscope trinoculaire stéréo zoom SM7 CMO
Code produit 17829661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
Plan apochromatique 0,8X à 5,6X (10 niveaux)
Distance d’utilisation:
81 mm
Comprend:
Microscope avec support LED
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs Distance d’utilisation Comprend
17829661 Plan apochromatique 0,8X à 5,6X (10 niveaux) 81 mm Microscope avec support LED
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17829661 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100201800051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4755.00€
    3905.71€ / 1 pièces
    Économisez 849.29€
    17% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le SM7 est un microscope stéréo modulaire CMO destiné à être utilisé dans la biomédecine et les travaux de recherche industrielle avancée. Ce microscope offre actuellement un grossissement de 112x. Il peut également être utilisé sur un pied de bras articulé pour l'imagerie de grandes pièces sur une table.
Le SM7 est doté d'un système optique haute résolution, offrant une reproduction fidèle des couleurs et une faible distorsion.
  • Des caractéristiques ergonomiques avancées ont été soigneusement mises en œuvre afin d'optimiser l'efficacité d'utilisation et de minimiser la fatigue de l'opérateur.
  • Le positionnement et les angles idéaux de chaque module, la taille compacte et la haute qualité offrent un environnement convivial pour toute tâche.
  • La variété des objectifs et des oculaires permet à l'utilisateur d'adapter le SM7 à son usage ou à sa tâche spécifique.
  • Un support personnalisé et une application numérique garantissent la meilleure résolution quel que soit l'environnement.
  • Le système de zoom optique galiléen, également appelé système optique à l'infini, offre une grande flexibilité.
  • La configuration optique peut être modifiée en changeant facilement les oculaires et/ou les objectifs (pour de meilleurs résultats d'image possibles, l'objectif Plan-Apochromatique 1X (WD 81 mm) est disponible).
  • Les oculaires standard 10X/22 offrent une plage de réglage dioptrique de ±5, permettant l'insertion de réticules pour les mesures visuelles
  • La plage de zoom de 8x à 56x facilite grandement l'exécution de toute tâche.
  • Distance de travail plus confortable et plus longue
  • La reproduction fidèle des couleurs et la haute résolution minimisent la distorsion et l'aberration, offrant une image nette sur une large gamme d'échantillons.
  • Le tube d'observation s'adapte à toutes les situations : La tête Trino convient aux applications d'imagerie numérique pour port vidéo (60° Un tube d'inclinaison est également disponible pour répondre à des besoins spécifiques et personnalisés.
  • Le choix judicieux du polyuréthane utilisé pour les molettes de zoom et de mise au point assure un confort optimal lors de toute utilisation.
  • Pour éviter les changements de zoom répétitifs, une fonction d'arrêt par clic a été mise en place afin d'améliorer l'efficacité du travail.
  • La conception de l'oculaire à point de mire élevé offre une vision confortable même en cas de port de lunettes ou de faible acuité visuelle.
Spécification
Comprend Microscope avec support LED
Type de conception Galiléen
Types d’objectifs Plan apochromatique 0,8X à 5,6X (10 niveaux)
Dimensions (L x l x H) 367 x 290 x 372 mm
Type de tête Trinoculaire
Eyepiece WF 10X/22 mm
Distance d’utilisation 81 mm