Learn More
MedChemExpress Small Cardioactive Peptide B (SCPB)
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.1% |
| CAS | 84746-43-0 |
| Contenu et stockage | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1141.41 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (43.81 mM∣Need ultrasonic) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.