Learn More
Brady™ Étiquettes CLP SGH pré-imprimées à petit noyau
Code produit 30041449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
1 losange rouge par autocollant
2 diamants rouges empilés plus 2 diamants rouges supplémentaires par autocollant
2 losanges rouges empilés par autocollant
2 losanges rouges empilés plus 2 losanges rouges supplémentaires par autocollant
2 losanges rouges horizontaux par autocollant
3 Red Diamonds per Sticker
3 losanges rouges empilés en forme de pyramide par autocollant
3 losanges rouges par autocollant en forme de pyramide pivotée
4 losanges rouges disposés en carré par autocollant
Largeur (métrique) du rouleau:
55,00 mm
55 mm
75,00 mm
105,00 mm
Matériau:
Papier traité avec des huiles non saturées
Polypropylène
Conditionnement:
200 pièces
300 pièces
400 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Largeur (métrique) du rouleau Matériau unitSize
30041449 1 losange rouge par autocollant 55,00 mm Polypropylène 400 pièces
30041431 3 Red Diamonds per Sticker 75,00 mm Polypropylène 300 pièces
30041410 2 losanges rouges empilés par autocollant 105,00 mm Papier traité avec des huiles non saturées 200 pièces
30041461 2 diamants rouges empilés plus 2 diamants rouges supplémentaires par autocollant 55,00 mm Polypropylène 400 pièces
30041411 2 losanges rouges empilés plus 2 losanges rouges supplémentaires par autocollant 55,00 mm Papier traité avec des huiles non saturées 400 pièces
30041412 3 Red Diamonds per Sticker 105,00 mm Papier traité avec des huiles non saturées 200 pièces
30041476 3 losanges rouges empilés en forme de pyramide par autocollant 105,00 mm Papier traité avec des huiles non saturées 200 pièces
30041452 3 losanges rouges empilés en forme de pyramide par autocollant 55 mm Papier traité avec des huiles non saturées 400 pièces
30041414 2 losanges rouges empilés par autocollant 55 mm Polypropylène 400 pièces
30041453 3 losanges rouges par autocollant en forme de pyramide pivotée 55 mm Polypropylène 400 pièces
30041464 4 losanges rouges disposés en carré par autocollant 55,00 mm Polypropylène 400 pièces
30041477 3 losanges rouges par autocollant en forme de pyramide pivotée 75,00 mm Polypropylène 300 pièces
30041424 4 losanges rouges disposés en carré par autocollant 105,00 mm Polypropylène 200 pièces
30041465 3 losanges rouges par autocollant en forme de pyramide pivotée 105,00 mm Polypropylène 200 pièces
30041446 1 losange rouge par autocollant 55,00 mm Papier traité avec des huiles non saturées 400 pièces
30041480 4 losanges rouges disposés en carré par autocollant 75,00 mm Polypropylène 300 pièces
30041455 2 losanges rouges horizontaux par autocollant 105,00 mm Polypropylène 200 pièces
30041482 1 losange rouge par autocollant 105,00 mm Polypropylène 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 30041449 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 622307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    104.88€ / 400 pièces
    Économisez 1.12€
    1% de réduction
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec des losanges rouges pré-imprimés, prêts à recevoir l'avertissement requis, conforme aux dernières réglementations.
Pour que vous puissiez imprimer l'avertissement requis, conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées UL
Description Etiquetas preimpresas para impresoras de escritorio para sustancias peligrosas CLP-GHS
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Avant
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte 1 losange rouge par autocollant
À utiliser avec (application) Identificación de comunicación de peligros
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR Además, impresoras con núcleo THT de 25 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20 °C
Modèle R6000HF
Nb par paquet 400 étiquettes/Roll
Quantité 400 autocollants
Forme Rectangle
Dimensions 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Plage de températures (impériale) -4 °F à 212 °F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,0031 in
Épaisseur (métrique) 0.079 mm
Dimensions (L x l) 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Longueur (impériale) 3,35 in
Longueur (métrique) 85.00 mm
Largeur (impériale) 2,17 in
Largeur (métrique) 55.00 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 55.00 mm
Largeur (métrique) du rouleau 55,00 mm
Hauteur (impériale) 3,35 in
Hauteur (métrique) 85.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC