Learn More
Brady™ Étiquettes CLP SGH pré-imprimées à petit noyau
Description
Pour que vous puissiez imprimer l'avertissement requis, conforme à la réglementation en vigueur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL |
| Description | Etiquetas preimpresas para impresoras de escritorio para sustancias peligrosas CLP-GHS |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Rouge sur blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polypropylène |
| Côtés imprimables | Avant |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |