Learn More
Cole-Parmer™ Sondes standard de type K Digi-Sense™
Code produit 11831375 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
max. (métrique):
–150deg;C à +311deg;C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit max. (métrique) Conditionnement
11831375 –150deg;C à +311deg;C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11831375 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0850556
Expédition estimée: 11-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces sondes de petit diamètre pour réaliser des mesures rapides dans des zones difficiles d’accès. Les sondes standard de type K Digi-Sense™ Cole-Parmer™ sont idéales pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Les manches ABS (acrylonitrile butadiène styrène) offrent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une grande durabilité Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées. Chaque sonde est fournie avec un mini-connecteur ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet. Temps de réponse : 2 secondes ou plus.
Spécification
max. (métrique) –150deg;C à +311deg;C