Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Description
- Autoclavable
- La longueur standard d'une aiguille est de 2" /51 mm
- Peut être utilisé avec des seringues de type (RN) de 100 μL et moins.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) interne | 0,26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,46 mm |
| Type de produit | Aiguille amovible personnalisée |
| Type de pointe d’aiguille | 2, 3, ou 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Petites seringues amovibles (100μl et plus petites) |