Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Code produit 11500332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
11500332 28 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10595855 26s G 5 ou AS 6 pièces
10492005 26s G 2, 3, ou 4 6 pièces
11530332 33 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10798204 22s G 2, 3, ou 4 6 pièces
11573294 22 G 5 ou AS 6 pièces
12386439 18 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11510332 31 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10698205 26 G 2, 3, ou 4 6 pièces
15927335 26 G 2, 3, ou 4 1 pièce
12316299 23s G 5 ou AS 6 pièces
10725873 22s G 5 ou AS -
11532525 22 G 2, 3, ou 4 6 pièces
12702257 29 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10776063 30 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11520332 32 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10140888 26 G 5 ou AS 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11500332 Supplier Hamilton™ Supplier No. 780302
Expédition estimée: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
  • Autoclavable
  • La longueur standard d'une aiguille est de 2" /51 mm
  • Peut être utilisé avec des seringues de type (RN) de 100 μL et moins.
Specifications
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 28 G
Diamètre (métrique) interne 0,18 mm
Diamètre (métrique) externe 0,36 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)