Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase
Code produit 12702257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
22s G
22 G
23s G
26s G
26 G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Type de pointe d’aiguille unitSize
12702257 29 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10595855 26s G 5 ou AS 6 pièces
10492005 26s G 2, 3, ou 4 6 pièces
11530332 33 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10798204 22s G 2, 3, ou 4 6 pièces
11573294 22 G 5 ou AS 6 pièces
12386439 18 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11510332 31 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10698205 26 G 2, 3, ou 4 6 pièces
15927335 26 G 2, 3, ou 4 1 pièce
12316299 23s G 5 ou AS 6 pièces
11500332 28 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10725873 22s G 5 ou AS -
11532525 22 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10776063 30 G 2, 3, ou 4 6 pièces
11520332 32 G 2, 3, ou 4 6 pièces
10140888 26 G 5 ou AS 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 12702257 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 780306
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles avec des longueurs et styles de pointes personnalisés pour répondre à vos besoins en laboratoire. Les aiguilles amovibles à petite embase Hamilton™ sont fabriquées en acier inox.
  • Autoclavable
  • La longueur standard d'une aiguille est de 2" /51 mm
  • Peut être utilisé avec des seringues de type (RN) de 100 μL et moins.
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Calibre d’aiguille 29 G
Diamètre (métrique) externe 0,34 mm
Type de produit Aiguille amovible personnalisée
Longueur (métrique) de l’aiguille 9,52 à 304 mm
Type de pointe d’aiguille 2, 3, ou 4
À utiliser avec (équipement) Petites seringues amovibles (100μl et plus petites)