Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, petite embase, en acier inoxydable
Code produit 12311583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
2, 3 ou 4
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
6 pièces
Calibre d’aiguille:
20 G
25 G
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe d’aiguille unitSize Calibre d’aiguille
12311583 2, 3 ou 4 6 pièces -
10509822 2, 3 ou 4 6 pièces -
11512525 2, 3 ou 4 6 pièces -
12396289 5 ou AS 6 pièces -
12376439 2, 3, ou 4 6 pièces 25 G
12326449 2, 3, ou 4 6 pièces 20 G
12336299 5 ou AS 6 pièces 20 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12311583 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 780409
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisées pour les injections animales afin de limiter les dommages aux tissus et la perte d’échantillons.
  • Autoclavable
  • Fournis en paquets de 6
  • Peut être utilisé avec des seringues amovibles de type RN de 100 μL et moins.
  • Longueurs et modèles de pointe personnalisés disponibles
  • Les aiguilles amovibles ont un volume mort minimal et, pour cette raison, sont recommandées sur une connexion Luer ou Luer-Lock
Spécification
Type de pointe d’aiguille 2, 3 ou 4