Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, petite embase, en acier inoxydable
Code produit 12396289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe d’aiguille:
2, 3 ou 4
2, 3, ou 4
5 ou AS
Conditionnement:
6 pièces
Calibre d’aiguille:
20 G
25 G
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe d’aiguille Conditionnement Calibre d’aiguille
12396289 5 ou AS 6 pièces -
12311583 2, 3 ou 4 6 pièces -
10509822 2, 3 ou 4 6 pièces -
11512525 2, 3 ou 4 6 pièces -
12376439 2, 3, ou 4 6 pièces 25 G
12326449 2, 3, ou 4 6 pièces 20 G
12336299 5 ou AS 6 pièces 20 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12396289 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 773106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    394.00€ / 6 pièces
    Économisez 28.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Utilisées pour les injections animales afin de limiter les dommages aux tissus et la perte d’échantillons.
  • Autoclavable
  • Fournis en paquets de 6
  • Peut être utilisé avec des seringues amovibles de type RN de 100 μL et moins.
  • Longueurs et modèles de pointe personnalisés disponibles
  • Les aiguilles amovibles ont un volume mort minimal et, pour cette raison, sont recommandées sur une connexion Luer ou Luer-Lock
Spezifikation
Type de pointe d’aiguille 5 ou AS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.