Learn More
IBA Lifesciences Petit vecteur d’expression de cellules de mammifères pDSG-IBA
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
Conçu pour l’expression de protéines pour les cellules HEK293E de mammifères (cellules MEXi 293 E). Le petit vecteur d’expression mammifère IBA Lifesciences GmbH est un petit vecteur d’expression transitoire spécialement développé pour une utilisation en association avec le système d’expression mammifère MEXi.
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Constitutive |
| Marqueur génétique | Ampicilline |
| Accélérateur | CMV |
| Type de produit | Vector |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | 6xHis-tag |
| Primer | Forward |
| Quantité | 5 μg |
| Vecteur | pDSG-IBA33 |