Learn More
Tork Distributeur de petit format W8
Code produit 30243867 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243867 Blanc 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243867 Fournisseur Tork Code fournisseur 655100
Expédition estimée: 03-12-2026
Le Tork Les distributeurs Small Pack pour lingettes pliées, au design Performance, offrent un gain de place, une protection hygiénique et une distribution lingette par lingette afin de réduire la consommation et le gaspillage.
  • Optimisez les espaces de travail restreints et gagnez de la place grâce à ce distributeur mural.
  • Évitez de perdre du temps, les lingettes pliées sont à portée de main.
  • Prévoir une protection hygiénique car le personnel ne touchera que les lingettes qu'il utilise.
  • Réduisez les déchets et économisez de l'argent grâce à la distribution unité par unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Porta toallitas
Couleur Blanc
Alternate Part Number 7322540862447
Longueur (métrique) 21.4 cm
Largeur (métrique) 10.7 cm
Hauteur (métrique) 14.6 cm
Capacité Conteneurs de lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Avec opercule
Modèle Performances