Learn More
Slice™ Petits ciseaux
Code produit 16483629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
16483629 1 pièce
16403639 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16483629 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.14€
    44.65€ / 1 pièces
    Économisez 4.49€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les petits ciseaux de sécurité coupent des matériaux durs comme le tissu renforcé en Kevlar
  • Oxyde de zirconium Slice™ lames de sécurité
  • Poignée en nylon renforcée et résistante avec poignées au toucher doux
  • Conception ambidextre
  • Finger-friendly™ Le bord dure 11 fois plus longtemps que le métal
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Exempt d’huile, de lubrifiant et d’entretien
  • Outil sans plomb, BPA et phtalate
  • Léger et compact
Spécification
Matériau de la lame GFN, TPE, acier inox, oxyde de zirconium
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Dimensions S
Longueur (impériale) 5,57 in
Longueur (métrique) 141,5 mm
Comprend Lames de sécurité en oxyde de zirconium
Couleur Blanc / orange
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,62 in
Largeur (métrique) 66,5 mm
Modèle de lame Pointe arrondie