Learn More
CELLPATH PETITE BOÎTE COULISSANTE + POCHETTE (EMBALLAGE À PLAT)
Code produit 30226312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Marron
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30226312 Marron 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226312 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WES060008F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.10€
    183.18€ / 25 pièces
    Économisez 124.92€
    40% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
La petite boîte à diapositives robuste avec étui est adaptée à l'archivage des diapositives.
  • Principaux avantages :
  • Fabriqué à partir de matériaux recyclés
  • Des boîtes sur mesure sont disponibles sur demande du client.
  • Archivage et stockage économiques
  • Dimensions : 240 x 215 x 85 mm - contient 790 diapositives
Spécification
Type Boîte de stockage pour lames
Capacité de lame 790
Couleur Marron