Learn More
OHAUS™ Petits manchons à trois broches
Code produit 15762669 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Fibre de verre
Vinyle
Couleur:
Gris
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Couleur unitSize
15762669 Vinyle Rouge 1 pièce
15722679 Vinyle Noir 1 pièce
15772669 Fibre de verre Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15762669 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400257
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les petits manchons à trois broches OHAUS™ sont à utiliser avec des pinces et peuvent être facilement retirés pour le nettoyage ou le remplacement.
  • Disponibles en vinyle rouge ou noir et en fibre de verre
  • Les manchons en fibre de verre sont parfaits pour une application au-dessus de 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 3
Type Manchon à broches
Matériau Vinyle
Dimensions Standard
Couleur Rouge