Learn More
Cole-Parmer™ Petites étiquettes Tough-Spot
Code produit 15127082 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
1000 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15127082 Bleu 1000 rouleaux
15182323 Rouge 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15127082 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6220704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.50€
    57.72€ / 1000 rouleaux
    Économisez 0.78€
    1% de réduction
Expédition estimée: 01-02-2027
Résistent à l’autoclavage à la vapeur, aux bains-marie à ébullition, aux températures de congélateur, aux solvants organiques et aux agents caustiques sans se décoller ni tomber. Les petites étiquettes Cole-Parmer™ Tough-Spots sont fabriquées à partir d’un matériau en polyester chimiquement inerte qui adhère solidement à tous les plastiques et autres matériaux.
  • Les étiquettes prédécoupées et détachables sont de taille idéale pour les microtubes à centrifuger et autres récipients de laboratoire.
  • Elles résistent à des températures aussi basses que -20°C ;-80°C en cas d’utilisation avec des tubes vierges en PP.
  • Résistance à l’usure et aux salissures.
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Polyester
Diamètre (métrique) 0,375 mm
Autoclavable Autoclavable
Plage de températures (métrique) –80° ; lorsqu'ils sont utilisés avec des tubes en polypropylène vierge. Sinon, –20°C