Learn More
Labconco Petit séchoir à plateaux, 230 V, 50/60 Hz
Code produit 17940180 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
60 °C
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17940180 60 °C 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17940180 Fournisseur Labconco Code fournisseur 780701090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12395.00€
    9001.59€ / 1 pièces
    Économisez 3393.41€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les séchoirs à plateaux en vrac lyophilisent des charges d'échantillons en vrac moyennes à importantes ou de petits lots de flacons ou de bouteilles de sérum. FreeZone Un déshydrateur lyophilisé et une pompe à vide sont nécessaires.
  • Lyophiliser des échantillons en vrac de petite à moyenne taille ou des lots de flacons ou de bouteilles de sérum.
  • Les petits séchoirs à plateaux sont dotés de trois étagères de 10,6 x 11,7 in qui chauffent jusqu'à +60 °C. 
  • Conçu pour s'adapter à l'un ou l'autre FreeZone Séchoirs lyophilisés de table ou sur console.
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation permet à l'utilisateur de configurer jusqu'à 30 programmes, comportant jusqu'à 16 étapes chacun ; d'enregistrer, de représenter graphiquement et de stocker des données, et de recevoir des alertes par e-mail.
  • Le séchoir à plateaux se connecte à un FreeZone Lyophilisateur doté d'un affichage en temps réel des paramètres du séchoir à ’plateaux sur un grand écran tactile capacitif.
  • À utiliser avec FreeZone Séchoir lyophilisé de console fabriqué après juillet 2017.
Spécification
Type Secador de bandeja pequeño
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) 60 °C
Matériau Acier inoxydable
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V