Learn More
Labconco™ Petit plateau : Plateau accessoire pour séchage en vrac ou bouchage Freezone™
Code produit 15632127 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plateau de séchage FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15632127 Plateau de séchage FreeZone™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15632127 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7377900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    130.56€ / 1 pièces
    Économisez 94.44€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Petit plateau à utiliser avec le plateau de séchage FreeZone™.
Petit plateau
  • Plateau en acier inoxydable pour la lyophilisation d’éléments liquides ou en vrac
  • Dimensions parfaitement adaptées au plateau de séchage FreeZone : 10,3 po x 11,6 po x 0,9 po (l x P x H)
  • Facilite le chargement et le déchargement des échantillons avec le plateau de séchage (vendu séparément) ainsi que le nettoyage
Spécification
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable (304)
À utiliser avec (équipement) Plateau de séchage FreeZone™
Comprend Plateau en acier inoxydable
Largeur (impériale) 10,3 po
Hauteur (impériale) 0,9 in
Longueur (impériale) 11,6 in
Poids à l’expédition (impériale) 2,5 lb