Learn More
Gobelets pour petits volumes d'échantillons, en polypropylène clarifié, à fond conique, 13 x 25 mm (1,5 à 2,0 mL), lot de 1000.
Code produit 30317072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
13 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur
30317072 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317072 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGFAASC3MP
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 13 mm
Quantité 1000/Pk.
Capacité (métrique) 1.5 - 2.0 mL
Matériau Polypropylène clarifié
Hauteur (métrique) 25 mm