Learn More
Gilac™ Petite corbeille à papier
Code produit 17968941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17968941 13 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17968941 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G357441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.57€
    19.14€ / 1 pièces
    Économisez 9.43€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
La petite corbeille à papier convient à un usage en restauration collective. Conçu pour être durable et résistant.
  • Corbeille à papier adaptée à un usage de restauration collective.
  • Conçu pour être durable et résistant.
Specifications
Capacité (métrique) 13 l
Capacité (impériale) 3,4 gal
Couleur Noir
Autoclavable Non autoclavable
Matériau PE-HD
Type de produit Cesto de basura