Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine A
Code produit 15890172 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de fractionnement de protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, autonome
Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble
Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, soluble
Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, soluble
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15890172 Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, soluble 1 pièce
15800182 Kit de fractionnement de protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble 1 pièce
15810182 Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, avec plaque de prélèvement SOLAμ, soluble 1 pièce
15820182 Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, soluble 1 pièce
15870182 Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, magnétique, autonome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15890172 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60114101
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Utilisez ce kit pour la purification des immunoglobulines avant la digestion des protéines A.
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine A. Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Les kits de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest contiennent des billes (non magnétiques ou magnétiques - les billes magnétiques permettent l’automatisation) qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison à la partie Fc de la molécule. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois la digestion ultérieure terminée, elle peut être facilitée avec les enzymes SMART Digest, le cas échéant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de fractionnement des protéines A en vrac SMART Digest, non magnétique, soluble
Capture Protéine A
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Enzymes Trypsine
Format Résine soluble SMART Digest, non magnétique, en vrac
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture
Comprend Résine soluble SMART Digest non magnétique, en vrac