Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fractionnement en vrac SMART Digest™ : protéine G
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific SMART Digest : Protéine G.
Obtenez une immunocapture rapide, simple, hautement reproductible et sensible grâce à la capacité de charge élevée des kits de fractionnement en vrac Thermo Scientific™ SMART Digest™ : Protéine G. Ces kits éliminent les défis souvent associés au processus de nettoyage des protéines en fournissant un flux de travail simple et facile de capture.
Kits de fractionnement en vrac SMART Digest : La protéine G contient des billes qui ciblent la purification des immunoglobulines en raison de l’affinité spécifique et forte pour la liaison aux parties Fab et Fc de la molécule. Choisissez parmi des billes non magnétiques ou des billes magnétiques qui permettent l’automatisation. Les interférences indésirables sont ensuite supprimées en laissant un échantillon propre contenant la molécule cible. Une fois terminé, effectuez la digestion à l’aide des enzymes SMART Digest, le cas échéant.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de fractionnement en vrac SMART Digest, protéine G, non magnétique, soluble |
| Capture | Protéine G |
| Cleavage | Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine |
| Format | Résine soluble SMART Digest, non magnétique, en vrac |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons de digestion de protéines et d’immunocapture |
| Gamme de produits | SMART Digest |
| Type | Immunocapture |
| Comprend | Résine soluble SMART Digest non magnétique, en vrac |