Learn More
Thermo Scientific™ Kits de streptavidine d’immunoaffinité (IA) SMART Digest™
Code produit 30276729 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av
Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Kit d’IA SMART Digest, non magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Kit d’IA SMART Digest, streptavidine (Av) non magnétique
Magnétique, 10 paquets
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
30276729 Magnétique, 10 paquets 1 kit
15648683 Kit d’IA SMART Digest, streptavidine (Av) non magnétique 1 pièce
15658683 Kit d’IA SMART Digest, non magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ 1 pièce
15668683 Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ 1 pièce
15678683 Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30276729 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60110104NW10PK
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Obtenez une digestion des protéines par la trypsine et une immunocapture à la streptavidine rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
Obtenez une immunocapture et une digestion des protéines rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un seul puits grâce aux kits de streptavidine Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de quantification des biomarqueurs en fournissant un flux de travail simple et facile de capture-digestion qui au lieu de durer toute la nuit, ne prend que quelques heures. Le kit purifie diverses biomolécules cibles par la formation d’une forte liaison streptavidine-biotine.
Solving the Challenges of Low-level Quantitation in Complex Matrices
The need to improve the ability to identify low-level biomarkers is forcing the analytical community to deal with extremely high levels of analyte and sample complexity, which makes quantitation challenging.
As these proteins are often present at low levels in complex biological matrices, an immunoaffinity capture step is typically employed to purify the sample and increase sensitivity. This step is often followed by protein digestion. Current processes are often time consuming, multistep, and prone to irreproducibility.
Immunocapture and Protein Digestion in a Single Well
These IA kits deliver a process that is:
  • Fast
  • Simple
  • Highly reproducible
  • Sensitive
Unique Design Reduces Workflow to Hours
In SMART Digest IA Kits, the immunocapture reagents and the temperature-activated, thermally stable trypsin are co-immobilized onto a resin. Following enrichment, the enzyme is activated at elevated temperatures for accelerated digestion under protein denaturing conditions, resulting in a workflow which takes hours rather than overnight.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Magnétique, 10 paquets
Capture Streptavidin
Cleavage C-terminal side of lysine and arginine amino acids
Enzymes Trypsin
Format Bulk Magnetic
À utiliser avec (application) Peptide Quantitation
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture + Protein Digestion combined on a single bead
Comprend Bulk Magnetic beads with immobilized streptavidin and trypsin for capture and digestion and SMART Digest buffer