Learn More
Thermo Scientific™ Kits de pepsine SMART Digest™
Code produit 16885951 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de pepsine SMART Digest avec microbille magnétique, option en vrac (sans plaque de prélèvement)
Kit de pepsine SMART Digest avec plaque de prélèvement SOLAμ
Kit de pepsine SMART Digest, avec filtre et plaque de prélèvement
Kit de pepsine SMART Digest, résine en vrac (sans plaque de prélèvement)
Kit de pepsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement
Conditionnement:
1 kit
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
16885951 Kit de pepsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement 1 kit
16815961 Kit de pepsine SMART Digest, avec filtre et plaque de prélèvement 1 kit
16825961 Kit de pepsine SMART Digest avec plaque de prélèvement SOLAμ 1 kit
16895951 Kit de pepsine SMART Digest, résine en vrac (sans plaque de prélèvement) 1 kit
16805961 Kit de pepsine SMART Digest avec microbille magnétique, option en vrac (sans plaque de prélèvement) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16885951 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60109110
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Utilisez ces kits de digestion des protéines pepsine dans vos procédés de quantification et de cartographie des peptides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité.
Utilisez les kits de pepsine Thermo Scientific™ SMART Digest™ dans vos procédés de quantification et de cartographie des peptides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits de pepsine SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies actuelles de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, ont une mauvaise sensibilité et emploient de longues méthodologies non automatisables.
Fonctionnement des kits de pepsine SMART Digest
La pepsine clive les protéines de préférence au niveau des groupes carboxyliques d’acides aminés aromatiques tels que la phénylalanine, le tryptophane et la tyrosine. Elle ne se clivera pas au niveau des liaisons contenant de la valine, de l’alanine ou de la glycine. La pepsine est souvent utilisée pour générer des fragments d’anticorps. La pepsine est utilisée pour générer des fragments F(ab’)2 en éliminant uniquement cette partie du domaine Fc au-delà de la région charnière. Les fragments F(ab’)2 qui en résultent sont composés de deux fragments Fab’ liant les anticorps connectés par des disulfures dans la région charnière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de pepsine SMART Digest, avec plaque de prélèvement
Capture Aucun
Cleavage Résidus hydrophobes dans les positions P1 et P1’ du côté carboxyle de la phénylalanine et de la leucine et du côté carboxyle de l’acide glutamique
Enzymes Pepsine
Format Résine SMART Digest préremplie dans des tubes PCR
À utiliser avec (application) Quantification des peptides, cartographie des peptides
Gamme de produits SMART Digest
Type Digestion des protéines
Comprend Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement