Learn More
Thermo Scientific™ Kits de protéinase K SMART Digest™
Product Code. 15678673 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Description:
Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement
Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement / filtration
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement / filtration
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ
Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement / filtration
Unit Size:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Description Unit Size
15678673 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option 1 pièce
15658673 Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement 1 pièce
15668673 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option 1 pièce
15688673 Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement / filtration 1 pièce
15698673 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement / filtration 1 pièce
15608683 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement / filtration 1 pièce
15618683 Kit de protéinase K SMART Digest, avec plaque de prélèvement/SOLAμ 1 pièce
15628683 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ 1 pièce
15638683 Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option avec plaque de prélèvement/SOLAμ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15678673 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60109107MB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une digestion des protéines et une immunocapture rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de produits issus de la digestion des protéines à l’aide des kits de protéinase K Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche biopharmaceutique, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies actuelles de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, offrent une faible sensibilité et utilisent des méthodologies longues non compatibles avec l’automatisation.
Digestion des protéines par la protéinase K
Les kits SMART Digest vous permettent de caractériser et de quantifier des protéines plus rapidement et plus facilement que jamais. Cette version du kit utilise la protéinase K, qui clive la liaison peptidique adjacente au groupe carboxyle d’acides aminés aliphatiques et aromatiques avec des groupes amino alpha bloqués.
Facile et simple
  • Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons
  • Processus simple
  • Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
Résultats fiables
  • Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
  • Sensibilité plus élevée
  • Meilleure fiabilité des données
Réduction significative du temps de préparation des échantillons
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propres
Réduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la protéinase K contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Les résultats sont plus faciles à interpréter.
Combinaison possible avec les plaques de SPE SOLAµ pour le dessalage
Lorsqu’elles sont utilisées avec les SMART Digest pour le dessalage, les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ offrent une solution de préparation des échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l’analyse des biomolécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Kit de protéinase K SMART Digest, résine en vrac magnétique en option
Capture Aucun
Cleavage Liaison peptidique adjacente au groupe carboxyle d’acides aminés aromatiques et aliphatiques avec groupes amino alpha bloqués
Enzymes Protéinase K
Format Résine SMART Digest, magnétique en vrac
À utiliser avec (application) Quantification des peptides, cartographie des peptides
Gamme de produits SMART Digest
Type Digestion des protéines
Comprend Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest