Learn More
Thermo Scientific™ Kits de RNase SMART Digest™
Code produit 17726789 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Enzymes:
RNase T1
RNase A
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Enzymes Conditionnement
17726789 RNase A 1 kit
17716789 RNase T1 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17726789 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60120102
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Utilisez les kits de RNase Thermo Scientific SMART Digest™ dans vos procédés de quantification et de cartographie des oligonucléotides pour obtenir des résultats analytiques de haute qualité.
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de digestions d’ARNm à l’aide des kits de RNase Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la cartographie et la quantification des oligonucléotides, ces kits permettent une digestion simple et rapide d’ARNm avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation.
Ces kits de RNase utilisent des enzymes stables à la chaleur optimisées sur des microbilles magnétiques, permettant ainsi de contrôler la digestion partielle afin de produire les fragments d’une longueur idéale requise pour le séquençage par HRAM-MS.
Facile et simple
  • Un processus simple et un contrôle du temps de digestion garantissent des fragments de longueur requise pour le séquençage complet de l’ARNm par HRAM-MS
  • Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
  • La digestion par nucléase unique permet une caractérisation complète de l’ARNm
Résultats fiables
  • Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
  • Meilleure fiabilité des données
  • Aucune contamination par nucléase de la colonne analytique
Les kits de RNase sont disponibles avec deux spécificités enzymatiques d’endoribonucléase :
  • La RNase T1 dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus G
  • La RNase A dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus C et U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Clivage Dégrade l’ARN simple brin au niveau des résidus C et U
Enzymes RNase A
Format Résine SMART Digest magnétique en vrac
À utiliser avec (application) Cartographie des oligonucléotides
Gamme de produits SMART Digest
Type Digestion de l’ARN
Comprend Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest