Learn More
Thermo Scientific™ Kits de trypsine SMART Digest™
Code produit 30130374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Resina en tubos PCR precargados
Résine SMART Digest, magnétique en vrac
Résine SMART Digest, non magnétique en vrac
Résine en tubes PCR pré-remplis
Résine en vrac à faible pH
Tripsina soluble
Trypsine soluble
résine magnétique en vrac à faible pH
Type:
Digestion des protéines
Kit de trypsine
Kit de trypsine soluble - pH faible
Kit de trypsine soluble - paquet de 10
Comprend:
Resina, Plato de Colección
Resina, Plato de Colección, SOLA μPlaca SPE
Resina, placa de recolección, placa de filtro
Resina, tampón, placa de recolección, SOLA μPlaca SPE
Resina, tampón, placa de recolección, placa de filtro
Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest
Résine à pH faible, plaque de collecte
Résine, Plaque de collecte
Tripsina soluble, tampón, placa de recogida
Trypsine soluble, tampon à faible pH, plaque de collecte
Trypsine soluble, tampon, plaque de collecte
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 kits
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Type Comprend Conditionnement
30130374 Trypsine soluble Kit de trypsine soluble - pH faible Trypsine soluble, tampon à faible pH, plaque de collecte 1 kit
15382360 Resina en tubos PCR precargados Digestion des protéines Resina, Plato de Colección 1 kit
16434839 Résine en vrac à faible pH Kit de trypsine Résine, Plaque de collecte 1 kit
15994417 Résine en tubes PCR pré-remplis Kit de trypsine Résine à pH faible, plaque de collecte 1 pièce
15317298 Resina en tubos PCR precargados Digestion des protéines Resina, Plato de Colección, SOLA μPlaca SPE 1 pièce
16444839 résine magnétique en vrac à faible pH Kit de trypsine Résine, Plaque de collecte 1 kit
15357350 Resina en tubos PCR precargados Digestion des protéines Resina, placa de recolección, placa de filtro 1 pièce
15791377 Résine SMART Digest, magnétique en vrac Digestion des protéines Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest 1 kit
15648663 Résine SMART Digest, magnétique en vrac Digestion des protéines Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest 1 pièce
15658663 Résine SMART Digest, non magnétique en vrac Digestion des protéines Resina, tampón, placa de recolección, placa de filtro 1 pièce
15668663 Résine SMART Digest, magnétique en vrac Digestion des protéines Resina, tampón, placa de recolección, placa de filtro 1 pièce
15678663 Résine SMART Digest, non magnétique en vrac Digestion des protéines Resina, tampón, placa de recolección, SOLA μPlaca SPE 1 pièce
15668693 Tripsina soluble Digestion des protéines Tripsina soluble, tampón, placa de recogida 1 pièce
15688663 Résine SMART Digest, magnétique en vrac Digestion des protéines Resina, tampón, placa de recolección, SOLA μPlaca SPE 1 pièce
30090382 Trypsine soluble Kit de trypsine soluble - paquet de 10 Trypsine soluble, tampon, plaque de collecte 10 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 30130374 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60113101LPH
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des protéines par la trypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative des peptides dans la recherche sur les protéines biopharmaceutiques.
obtenir des résultats d’analyse de haute qualité à partir des digestions de protéines à l’aide de Thermo Scientific™ SMART Digest™ kits. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, ces kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. L'/Le/La SMART Les kits de digestion constituent une amélioration significative par rapport aux technologies actuelles de digestion des protéines en solution, qui ne sont pas reproductibles, ont une faible sensibilité et utilisent des méthodologies prolongées ne se prêtant pas à l’automatisation du traitement.
Digestion des protéines par la trypsine
SMART Les kits de digestion vous permettent de caractériser et de quantifier les protéines plus rapidement, plus facilement et plus vite que jamais auparavant. Cette version du kit utilise la trypsine, qui clive les peptides de l’extrémité carboxylique des résidus d’amino-acides de la lysine et de l’arginine.
Facile et simple
  • Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons
  • Processus simple
  • Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
Résultats fiables
  • Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants
  • Sensibilité plus élevée
  • Meilleure fiabilité des données
Réduction significative du temps de préparation des échantillons
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propres
Réduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la trypsine contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Cela permet d’obtenir des résultats plus faciles à interpréter.
Couple avec SOLA μPlaques SPE pour le dessalage
Lorsqu'il est utilisé avec le SMART Kits de digestion pour le dessalage, Thermo Scientific™ SOLA μ™ Les plaques d'extraction en phase solide SPE offrent une solution de préparation d'échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l'analyse des biomolécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de trypsine soluble - pH faible
Description Kit de digestion soluble intelligent, trypsine, tampon à pH faible
Format Trypsine soluble
Enzymes Trypsine
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Capture Aucun
À utiliser avec (application) MAM
Comprend Trypsine soluble, tampon à faible pH, plaque de collecte