Learn More
Thermo Scientific™ Flèches SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Code produit 17797444 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Phase:
Acrylate (polyacrylate), 100 μm
Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm
Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm
DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm
DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm
DVB / C-WR / PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm
DVB / PDMS (divinylbenzène), 120 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 250 μm
Épaisseur de l’acrylate 100 μm ; Épaisseur du carbone WR / PDMS 120 μm ; Épaisseur du DRB / PDMS 120 μm ; Épaisseur du PDMS 100 μm ; Épaisseur du VB / carbone WR / PDMS 120 μm
Quantité:
Boîte de 1
Boîte de 3
Sachet de 5
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Phase Quantité Conditionnement
17797444 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm Boîte de 1 1 pièce
17767444 Acrylate (polyacrylate), 100 μm Boîte de 1 1 pièce
17777444 Acrylate (polyacrylate), 100 μm Boîte de 3 3 pièces
17787444 Épaisseur de l’acrylate 100 μm ; Épaisseur du carbone WR / PDMS 120 μm ; Épaisseur du DRB / PDMS 120 μm ; Épaisseur du PDMS 100 μm ; Épaisseur du VB / carbone WR / PDMS 120 μm Sachet de 5 5 pièces
17707454 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm Boîte de 3 3 pièces
17717454 DVB / C-WR / PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm Boîte de 1 1 pièce
17727454 DVB/C-WR/PDMS (divinylbenzène / carbone WR / polydiméthylesiloxane), 120 μm Boîte de 3 3 pièces
17737454 Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm Boîte de 1 1 pièce
17747454 Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 120 μm Boîte de 3 3 pièces
17757454 DVB / PDMS (divinylbenzène), 120 μm Boîte de 1 1 pièce
17767454 DVB/PDMS (divinylbenzène), 120 μm Boîte de 3 3 pièces
17777454 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 250 μm Boîte de 1 1 pièce
17787454 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 250 μm Boîte de 3 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17797444 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36SA10P1SM
Expédition estimée: 01-12-2026
Suivez les références et numéros de lot, la plage d’utilisation, l’historique et bien plus encore pour les flèches SPME Thermo Scientific™ SMART sur l’échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART.
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des flèches SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque flèche est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les flèches SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux flèches SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos flèches SPME SMART.
Les flèches SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les flèches SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
  • Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
  • Assurez-vous que l’utilisation des flèches SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
  • Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
  • Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
  • Facilitez la gestion des flèches SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au CDS Chromeleon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) Longueur de phase : 20 mm
Quantité Boîte de 1
Description Flèche SPME SMART de 1,1 mm : PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm, rouge, 1/boîte
Type de produit Flèche
Phase PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 1,1 mm