Learn More
Thermo Scientific™ Fibres SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Code produit 17717464 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Phase:
Acrylate (polyacrylate), 85 μm
Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm
Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm
DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm
DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm
DVB / PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm
DVB / carbone WR / PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm
PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm
Épaisseur DVB/PDMS : 100 m. Épaisseur DVB/PDMS : 65 μm. Épaisseur du carbone WR / PDMS : 95 μm. Épaisseur de l’acrylate : 85 μm. Épaisseur du DVB / carbone WR / PDMS : 50/30 μm
Quantité:
1/paquet
3/paquet
5/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Phase Quantité unitSize
17717464 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm 1/paquet 1 pièce
17797454 PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm 1/paquet 1 pièce
17707464 PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm 3/paquet 3 pièces
17727464 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm 3/paquet 3 pièces
17737464 DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm 1/paquet 1 pièce
17747464 DVB / carbone WR / PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm 3/paquet 3 pièces
17757464 DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm 1/paquet 1 pièce
17767464 DVB / PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm 3/paquet 3 pièces
17777464 Acrylate (polyacrylate), 85 μm 1/paquet 1 pièce
17787464 Acrylate (polyacrylate), 85 μm 3/paquet 3 pièces
17797464 Épaisseur DVB/PDMS : 100 m. Épaisseur DVB/PDMS : 65 μm. Épaisseur du carbone WR / PDMS : 95 μm. Épaisseur de l’acrylate : 85 μm. Épaisseur du DVB / carbone WR / PDMS : 50/30 μm 5/paquet 5 pièces
17707474 Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm 1/paquet 1 pièce
17717474 Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm 3/paquet 3 pièces
17727474 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm 1/paquet 1 pièce
17737474 PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm 3/paquet 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17717464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36SP03P1SM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Suivez les références et numéros de lot, la plage d’utilisation, l’historique et bien plus encore pour les fibres SPME SMART sur l’échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART.
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des fibres SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque fibre est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les fibres SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux fibres SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos fibres SPME SMART.
Les fibres SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les fibres SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
  • Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
  • Assurez-vous que l’utilisation des fibres SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
  • Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
  • Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
  • Facilitez la gestion des fibres SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au logiciel CDS Chromeleon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) 30 μm
Longueur (métrique) Longueur de phase : 10 mm
Quantité 1/paquet
Description Fibre SPME SMART : PDMS (polydiméthylesiloxane), 30 μm, dorée, 1/boîte
Type Fibre
Phase PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm
Couleur Golden
Diamètre (métrique) externe Jauge 23