Learn More
Thermo Scientific™ Fibres SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des fibres SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque fibre est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les fibres SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux fibres SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos fibres SPME SMART.
Les fibres SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les fibres SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
- Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
- Assurez-vous que l’utilisation des fibres SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
- Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
- Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
- Facilitez la gestion des fibres SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au logiciel CDS Chromeleon™
Specifications
Specifications
| Épaisseur (métrique) | 50/30 μm |
| Longueur (métrique) | Longueur de phase : 10 mm |
| Quantité | 1/paquet |
| Description | Fibre SPME SMART : Fibre SPME SMART DVB/carbone WR/PDMS, 50/30 μm, gris foncé, 1/boîte |
| Phase | DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm |
| Couleur | Gris foncé |
| Diamètre (métrique) externe | Jauge 23 |