Learn More
Thermo Scientific™ Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Código de producto. 11864683 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modèle:
Capteur numérique
À utiliser avec (équipement):
Incubateurs de température ou bains-marie
Étalonnage:
Sans étalonnage
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modèle À utiliser avec (équipement) Étalonnage Tamaño de la unidad
11864683 Capteur numérique Incubateurs de température ou bains-marie Sans étalonnage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11864683 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SV205201LSB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    570.21€ / 1 pièces
    Économisez 49.79€
    8% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Protégez la qualité des échantillons et simplifiez la conformité réglementaire grâce à ces solutions de surveillance sans fil qui fournissent une surveillance 24 h/24, 7 jours/7 et des rapports sur les équipements de laboratoire.
Protégez la qualité de vos échantillons et facilitez la conformité réglementaire grâce aux modules et module/capteur combinés de 868 MHz Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Les solutions de surveillance sans fil Smart-Vue permettent de surveiller et de créer des rapports sur l’équipement de laboratoire 24 h/24 et 7 j/7 grâce aux notifications immédiates d’alarme à distance et à la collecte de données en continu.
Ce système de surveillance sans fil pour les équipements de laboratoire protège l’intégrité des échantillons précieux en surveillant en continu les paramètres critiques et en enregistrant de façon sûre les données pour offrir une tranquillité d’esprit sans précédent. Comprenant la traçabilité des enregistrements, cette solution facile la conformité avec la norme 21 CFR part 11 et autres exigences réglementaires rigoureuses.
Protection et sécurité des échantillons
  • Système de surveillance qui enregistre de façon permanente toutes les lectures, les alarmes, et les acquittements de l’utilisateur
  • Protège votre travail 24 heures par jour, sept jours par semaine avec une notification des alarmes immédiate et à distance et une collecte des données en continu
  • Traçabilité des enregistrements pour faciliter la conformité avec la norme 21 CFR Part 11 et autres exigences réglementaires
  • Surveille les températures allant de -200° à +350° C, la concentration en CO2, l’humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l’état de contact sec
Simplicité :
  • Installation, utilisation et maintenance faciles
  • Aucun câblage compliqué, ce qui facilite le déplacement des équipements de laboratoire
  • Accessible à tout moment et partout via Internet grâce au logiciel client Smart-Vue
  • D’un simple clic, exporter rapidement les rapports au format Microsoft™ Excel™, Word™ ou Adobe™ PDF à des fins d’audit
  • Visualisation de plusieurs capteurs
  • Options d’alarme : téléphone, e-mail, SMS, télécopie, sonore, visuelle et rapports imprimés
Évolutif :
  • Solution logicielle unique et évolutive, qui se développe avec vous, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent
  • Ajout facile de nouveaux équipements de laboratoire à un système Smart-Vue existant
Services complémentaires :
  • Services d’installation et de validation
  • Contrats de maintenance annuelle
  • Étalonnage, inspection, remplacement de la batterie et mises à jour logicielles
  • Requalification (validation) si requise pour la conformité cGxP
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage d’azote liquide (LN2), incubateurs à CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandé dans les domaines suivants :
À utiliser dans des environnements hautement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les centres de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostic.
Informations de commande :
La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type Wireless Temperature Module with Sensor
Type d’affichage LCD
Mémoire des données 3000 Readings
Étalonnage Sans étalonnage
Types d’alarme Printed Report
Software Type Client Smart-Vue, serveur Smart-Vue
Type de batterie 3,6 V lithium
Description Système de module radio sans fil Smart-Vue avec sonde de température PT externe
Comprend Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter
Certifications/Conformité Smart-Vue facilite la conformité aux normes 21 CFR part 11, cGxP et SOP.
Modèle Capteur numérique
Types de capteur Capteur de pression différentielle, capteur de CO2
À utiliser avec (équipement) Incubateurs de température ou bains-marie
Plage de températures (métrique) -40°C to +120°C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.