Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue Modules Pro Duo 868Mhz
Code produit 17591066 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
17591066 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17591066 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SVPHWRMOD022
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une efficacité accrue grâce à la surveillance sans fil à capteurs multiples
Smart-Vue Pro Duo 868 MHz uniquement. Livré avec deux batteries lithium 3,6 V, un kit de fixation de capteur, un support de montage, une antenne et un câble plat de 1,5 m/5 ft
    _x000D_
  • Écran tactile couleur 2,4 in lumineux avec plusieurs vues
  • _x000D_
  • Alarmes locales avec des alarmes audio-visuelles en temps réel sur les modules
  • _x000D_
  • Alarmes audiovisuelles pour notification locale
  • _x000D_
  • Communication locale via Bluetooth et vers le système via LoRaLow
  • _x000D_
  • AC Consommation d’énergie via l’accès USB au port
  • _x000D_
  • Une batterie remplaçable en option avec une durée de vie prolongée (minimum 1 an) permet une surveillance continue
  • _x000D_
  • Choix de capteurs filaires et sans fil avec détection automatique des capteurs
  • _x000D_
  • Traçabilité utilisateur avec des niveaux d’accès personnalisés avec protection par mot de passe chiffrée
  • _x000D_
Spécification
Type Module
Type d’affichage LCD
Type de batterie Batterie lithium 3,6 V
Autonomie de la batterie 2 ans
Comprend Deux batteries lithium 3,6 V, deux kits de montage de capteurs, un support de montage, une antenne et deux câbles plats de 1,5 m/5 ft
Certifications/Conformité Smart-Vue Pro garantit la conformité avec la norme 21 CFR partie 11, les cGxP et les SOP.