Learn More
Eppendorf™ Rack de chauffage SmartExtender
Code produit 15934032 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Jusqu’à 12 récipients de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15934032 Jusqu’à 12 récipients de 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15934032 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5322000008
Expédition estimée: 14-10-2026
Accessoire pour thermoblocs et ThermoMixers qui fournit des puits d’incubation supplémentaires / parallèles.
  • Peut être facilement utilisé comme accessoire à vos SmartBlocks Eppendorf existants et au Thermomixer C/Fx Eppendorf ainsi qu’au thermostat C Eppendorf
  • Jusqu’à 12 récipients supplémentaires (1,5 ml) peuvent être chauffés pour un débit plus élevé et une plus grande flexibilité
  • La fonction de chauffage indépendante pour la seconde température permet une utilisation parallèle d’un SmartBlock Eppendorf et du SmartExtender
  • Le SmartBlock Eppendorf au centre peut toujours être utilisé pour le chauffage, le refroidissement et le mélange
  • Installation facile et sans outil en quelques secondes
  • Chauffage actif uniquement
  • Compatible avec tous les SmartBlocks Eppendorf
  • Mise à jour du micrologiciel requise pour une utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) 3°C au-dessus de la température ambiante à 110°C
À utiliser avec (équipement) SmartBlocks, ThermoMixer™ Eppendorf C/Fx, ThermoStat C
Capacité Jusqu’à 12 récipients de 1,5 ml