Description
- Favorisez l'hygiène tout en maîtrisant les coûts grâce à Tork SmartOne™ Mini distributeur, conçu pour les toilettes à faible ou moyenne fréquentation.
- Réduisez les risques de contamination croisée : ce distributeur de papier toilette permet uniquement aux clients de toucher ce qu’ils utilisent.
- Servez plus de clients entre les recharges et réduisez le temps de maintenance : la distribution feuille à feuille signifie moins de gaspillage.
- Évitez les pénuries de papier : la distribution feuille à feuille permet de prolonger la durée de vie des rouleaux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de papier hygiénique |
| Couleur | Noir |
| Alternate Part Number | 7322540803914 |
| Capacité | Tissu de salle de bain |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Couvercle à charnière |
| Modèle | Mini |