Description
- Équilibrez parfaitement les coûts et la maintenance avec notre SmartOne™ Papier toilette.
- Améliorez l'hygiène grâce à la distribution de feuilles individuelles : les clients ne touchent que ce qu'ils prennent.
- Réduisez les risques de pénurie de papier grâce à ce distributeur haute capacité.
- Gagnez du temps pour votre personnel grâce à SmartCore™ Extraction du noyau pour un remplissage rapide et facile.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier hygiénique en rouleau |
| Longueur (impériale) | 122.05 yd. |
| Longueur (métrique) | 111.6 m |
| Largeur (impériale) | 5,28 in |
| Largeur (métrique) | 13.4 cm |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2-ply |