Learn More
Anton Paar Réfractomètre numérique SmartRef
Product Code. 30286569
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30286569 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30286569 Supplier Anton Paar Supplier No. 251846
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Anton Paar Le réfractomètre numérique SmartRef est un appareil de poche, iOS et un réfractomètre numérique piloté par une application Android pour une mesure rapide et précise de l'indice de réfraction et de la température. Prend en charge 45 unités de mesure.
Caractéristiques principales
  • Mesure précise de l'indice de réfraction et de la température
  • Prend en charge plus de 45 unités de mesure, notamment° Brix,° Platon,° KMW,° Baumé , PSU, %TDS, %huile, %eau, densité 20/20 et plus
  • Dosage direct de l'alcool dans le produit fini en combinaison avec Anton Paar Densimètre numérique EasyDens (Code produit 30286570)
  • Correction intégrée du moût et de l'alcool
  • Mesures à haute vitesse : < 2 secondes
  • Volume minimal d'échantillon : seulement 0,4 mL requis
  • Compensation automatique de température (ATC)
  • SmartGuide+ : Flux de travail guidé pour des résultats de mesure optimaux
  • Connectivité de l'application : Connexion Bluetooth Low Energy à iOS et une application Android avec visualisation des données, suivi, synchronisation cloud et exportation
  • Conception robuste et nettoyage facile : Boîtier IP66 avec puits d'échantillonnage en acier inoxydable
Applications
  • Bière : Teneur en extrait du moût, suivi de la fermentation et calcul du taux d'alcool (±0,2° Platon, ±0,001 Wort SG 20/20)
  • Vin : Suivi de la fermentation et calcul du taux d'alcool ; teneur en sucre des raisins (±0,2° Brix)
  • Fruits et légumes : teneur en sucre (±0,2° Brix)
  • Saumure : Concentration en chlorure de sodium (±0,2 % p/p NaCl, ±2,5 g/L NaCl)
  • Miel : Teneur en humidité et en sucre (±0,2 % d'eau, ±0,2° Brix)
  • Café : Total des solides dissous (±0,2 % TDS)
  • Aquariums et piscines d'eau salée : Salinité (±2 ppt, ±2 alimentations, ±0,002 Salinité SG 20/20)
  • Huile de coupe : Concentration (±0,2 % d'huile)
  • Athlètes et animaux de compagnie : densité urinaire (±0,001 USG)
  • Liquide de dégivrage : concentration en chlorure de sodium et en chlorure de calcium (±0,2 % p/p NaCl, ±2,5 g/L de NaCl, ±0,1 % p/p CaCl2)
  • Fluides caloporteurs : Concentration et point de congélation de l'éthylène/propylène glycol (±0,4 %v/v, ±0,4 % p/p, ±0,5 °C)
Précision et plage de mesure
  • Indice de réfraction nD : Précision : ±0,0003 nD, Résolution : 0,0001 nD, Plage : 1,3330 à 1,5040 nD
  • °Brix : Précision : ±0,2° Brix (ATC : 10 à 100 °C), Précision : ±0,04° Brix (ATC : 20 à 26 °C), Plage : 0 à 85° Brix
  • Température : Précision : ±0,5 °C /±0,9 °F, Résolution : 0,1 °C / 0,1 °F, Plage : 10 à 100 °C / 50 à 212 °F
Étendue de la prestation
  • 1x Anton Paar Réfractomètre numérique SmartRef
  • 2 piles AAA
  • 4 pipettes
  • 1x Guide rapide
  • 1x Guide de sécurité
Combinaison SmartRef et EasyDens – Pack d'analyse d'alcool
Lorsqu'il est combiné avec le Anton Paar Le densimètre numérique EasyDens (code produit 30286570), associé à l'EasyDens et au SmartRef Combo, permet une détermination précise du taux d'alcool (ABV) pendant et après la fermentation. L'ensemble EasyDens et SmartRef offre une mesure instantanée avec une précision de
  • ±0,5 % ABV pour la bière, le vin, le cidre, le kombucha et les eaux gazeuses alcoolisées
  • ±0,6 % ABV pour les liqueurs contenant du sucre
Accessoire
  • Anton Paar Couvercle de protection pour réfractomètre numérique SmartRef (Code produit 30286568)
Produit associé
  • Anton Paar Densimètre numérique EasyDens (Code produit 30286570)
Specifications
Type Réfractomètre de poche numérique portatif
Indice de réfraction 1,3330 à 1,5040 nJ
Volume d’échantillon 0.4 mL
Étalonnage Ajuste de un punto cero con agua destilada
Précision ±0,0003 (nD), ±0.2° (grados Brix)
Type de balance Digital; 40 unidades incluidas° grados Brix,° Platón, PSU, SG, %TDS, %aceite, concentración de glicol
Durée de mesure <2 secondes
À utiliser avec (application) Cerveza, vino, café, miel, jarabe de arce, frutas, ketchup, salsas, salmuera, fluidos de transferencia de calor, aceites de corte, descongelación de carreteras, anticongelante, acuarios de agua salada, piscinas de agua salada, salud de las mascotas, hidratación deportiva y más.
Comprend SmartRef, Guide rapide, Guide de sécurité, 2 pilules AAA, 4 diminutions de la dose
Indice IP IP66 / 67
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 108 x 64 x 35 mm
Température ambiante (métrique) 10°C à 40°C
Précision de la température ±0,5 °C
Compensation thermique Automatique
Détails du bloc d’alimentation 2 pilules alcalines AAA de 1,5 V (inclus) ou piles rechargeables AAA au NiMH